Få mere at vide
Borsyre 1% opløsning og indikator for Kjeldahl N Det., Chem Lab
Artikelnummer. 11989162
Skift visning
Mængde:
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11989162 10 L 10 L
11979162 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11989162 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.0204.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 DKK
    382.84 DKK / 10 L
    Spare 78.16 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Farve Grå-grøn
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Tæthed 1 g/mol
Emballage Polyethylen
Mængde 10 L
Fysisk form Væske
Molekylvægt (g/mol) 61.83
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid 1% solution + indicator
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol