Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bordetella selektivt medium
Beskrivelse
Isoler og dyrk Bordetella pertussis fra kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Bordetella selektivt medium. Mediet udnytter Thermo Scientific™ Oxoid™ Trækulsagar som base med tilsætning af cephalexin og MB &938. Cephalexin øger signifikant isolationshastigheden og genvindingshastigheden af Bordetella pertussis ved at forbedre hæmningen af colibakterier og mange andre mikroorganismer, mens &MB 983 (4,4' diamidino-diphenylamin dihydrochlorid) øger mediets selektivitet ved at hæmme antibiotikaresistent flora
Brug Bordetella Selective Medium til isolering og dyrkning af Bordetella pertussis .
- Selekterer for Bordetella pertussis i kliniske prøver, mens de hæmmer coliforme bakterier
- Hjælper betydelig genopretning af stresset Bordetella pertussis
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Jet Black |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Bordetella selektivt medium |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 18 g ±5 % |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, folie indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |