missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Borazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borazine |
| CAS | 6569-51-3 |
| Molekylær formel | B3 H6 N3 |
| Mængde | 750 mg |
| Synonym | Borazine |
| InChI formel | InChI=1S/B3H6N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-6H |
| SMIL | B1NBNBN1 |
| IUPAC navn | 1,3,5,2,4,6-triazatriborinane |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.501 |
| Formel vægt | 81.084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?