Få mere at vide
Borax, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461831 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11461831 500 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461831 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02190308.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Typically used as a buffer component. Borax, MP Biomedicals is a salt of boric acid. It has a co-complexing ability with other agents in water to form complex ions with various substances. It is also commonly utilized in chromatography and electrophoresis
Borax is typically used as a buffer component and in the manufacturing of glazes and enamels, in fireproofing of fabrics and wood, and in antiseptic and detergents.
Tekniske data
CAS 1303-96-4
Mængde 500 g
Molekylær formel Na2B4O7. 10H2O
Fysisk form Hvidt Pulver
Synonym Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate, Sodium tetraborate, Sodium borate, Sodium biborate, Sodium pyroborate, Sodium tetraborate decahydrate
Opløselighedsinformation Vandfri er langsomt opløselig i vand; Decahydrat er opløseligt i vand (1g/16mL ved stuetemperatur; 1g/0,6mL kogende vand) eller glycerol (1g/ml ved stuetemperatur). Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 381.4
Procent renhed ∼99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borax
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.