Få mere at vide
Borax buffer solution, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15616940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15616940 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 15616940 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 734191L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
pH 10.00 (20°C)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7732-18-5, 1330-43-4, 7732-18-5, 1310-73-2
Kogepunkt 100°C (1.013 hPa)
CAS min % ≥90.00%, ≥0.10%, ≥99.00%
CAS Max % ≤100.00%, <1.00%
Renhedsgrad noter Ready-to-use buffers
Emballage Plastic Bottle
Mængde 1 l
Fysisk form Liquid