Få mere at vide
Borax vandfri MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491831 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491831 100 g 100g
11401841 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491831 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219030980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 DKK
    211.58 DKK / 100g
    Spare 11.42 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium Tetraborate, Sodium Borate Anhydrous, Sodium Borate
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borax
Navn note Vandfri
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 100 g
Formel vægt 201.2
Procent renhed 99.77%
Tæthed 2.367 g/mL