Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borax |
| CAS | 1303-96-4 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | B4Na2O7·10H2O |
| Synonym | Sodium tetraborate |
| Formel vægt | 381.4 |
| Emballage | Vial |
| Tæthed | 1.730 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Borax
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.