Få mere at vide
Borax, ∽99,5 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411841 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11411841 1 kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11411841 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219030991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Versatile chemical compound used as a buffer component for various laboratory and industrial applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borax
Navn note Vandfri
CAS 1330-43-4
Fysisk form Crystals
Mængde 1 kg
Løsningstype Buffer
Analyseprocentområde ∽99.5%
Molekylær formel B4Na2O7
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
Molekylvægt (g/mol) 201.21
Formel vægt 201.2
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BORAX ANHYDROUS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid