Få mere at vide
Boratbuffer, pH 9,00, Chem-Lab
Beskrivelse
En borat pH-bufferopløsning hjælper med at opretholde alkalisk pH-niveau via en borsyre-borat-anion-ligevægt. Det bruges i cellekultur og analytiske kemiapplikationer, herunder proteinmodifikationsprocedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Til brug med (applikation) | Laboratoriebrug, pH-målinger, sporbar til SRM fra NIST |
| pH | 9.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |
| Formulering | Borate (H3BO3), Potassium chloride (KCl), Sodium hydroxide (NaOH) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |