Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,5
Beskrivelse
Dette produkt er ideelt egnet til mange biologiske anvendelser, herunder biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske, histologiske og immunologiske forskning og laboratorieprocedurer. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dette produkt er ideelt egnet til mange biologiske anvendelser, herunder biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske, histologiske og immunologiske forskning og laboratorieprocedurer. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 25 °C. Dette produkt er relativt stabilt under denne tilstand. Bedste resultat opnået ved brug inden for 6-8 måneder efter køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |