Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,5
Artikelnummer. 15444579
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444579 250 mL 250ml
15454579 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15444579 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62154.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Dette produkt er ideelt egnet til mange biologiske anvendelser, herunder biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske, histologiske og immunologiske forskning og laboratorieprocedurer. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dette produkt er ideelt egnet til mange biologiske anvendelser, herunder biokemiske, molekylærbiologiske, cellebiologiske, histologiske og immunologiske forskning og laboratorieprocedurer. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 25 °C. Dette produkt er relativt stabilt under denne tilstand. Bedste resultat opnået ved brug inden for 6-8 måneder efter køb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 9.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 9.5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate