Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,5
Artikelnummer. 15423509
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423509 500 mL 500ml
15413509 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15423509 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60803.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    951.51 DKK
    805.65 DKK / 500ml
    Spare 145.86 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Boratbufret saltvand er blevet brugt til at bestemme, om varmedræbte, boratbufrete suspensioner af Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus eller Tsukamurella inchonensis kan bruges til at behandle hundeloppeallergi. Boratbufret saltvand er også blevet brugt til at undersøge virkningerne af lentivirus-medieret siRNA rettet mod humant metastasisuppressor 1-gen (MTSS1, MIM-B-gen) på de invasive og metastatiske potentialer af hepatocellulært karcinom (HCC) MHCC97H-celler. Boratpufret saltvand er blevet brugt til at bestemme virkningerne af emballageopløsningens osmolalitet og buffermiddel på bløde kontaktlinseparametre. BBS har mange anvendelsesmuligheder, fordi det er isotonisk og har en stærk bakteriedræbende effekt. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer. Finfs anvender i protein-coating på mikrotiterplader, blokerende opløsning i blots sammen med kasein eller BSA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Boratbufret saltvand er blevet brugt til at bestemme, om varmedræbte, borat-buffrede suspensioner af Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus eller Tsukamurella inchonensis kan bruges til at behandle hundeloppeallergi. Boratbufret saltvand er også blevet brugt til at undersøge virkningerne af lentivirus-medieret siRNA rettet mod humant metastasisuppressor 1-gen (MTSS1, MIM-B-gen) på de invasive og metastatiske potentialer af hepatocellulært karcinom (HCC) MHCC97H-celler. Boratpufret saltvand er blevet brugt til at bestemme virkningerne af emballageopløsningens osmolalitet og buffermiddel på bløde kontaktlinseparametre. BBS har mange anvendelsesmuligheder, fordi det er isotonisk og har en stærk bakteriedræbende effekt. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer. Finfs anvender i protein-coating på mikrotiterplader, blokerende opløsning i blots sammen med kasein eller BSA.
Opløselighed Opløseligt i vand
26 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 26 g/L (20 °C).
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid