Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,5
Beskrivelse
Boratbufret saltvand er blevet brugt til at bestemme, om varmedræbte, boratbufrete suspensioner af Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus eller Tsukamurella inchonensis kan bruges til at behandle hundeloppeallergi. Boratbufret saltvand er også blevet brugt til at undersøge virkningerne af lentivirus-medieret siRNA rettet mod humant metastasisuppressor 1-gen (MTSS1, MIM-B-gen) på de invasive og metastatiske potentialer af hepatocellulært karcinom (HCC) MHCC97H-celler. Boratpufret saltvand er blevet brugt til at bestemme virkningerne af emballageopløsningens osmolalitet og buffermiddel på bløde kontaktlinseparametre. BBS har mange anvendelsesmuligheder, fordi det er isotonisk og har en stærk bakteriedræbende effekt. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer. Finfs anvender i protein-coating på mikrotiterplader, blokerende opløsning i blots sammen med kasein eller BSA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Boratbufret saltvand er blevet brugt til at bestemme, om varmedræbte, borat-buffrede suspensioner af Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus eller Tsukamurella inchonensis kan bruges til at behandle hundeloppeallergi. Boratbufret saltvand er også blevet brugt til at undersøge virkningerne af lentivirus-medieret siRNA rettet mod humant metastasisuppressor 1-gen (MTSS1, MIM-B-gen) på de invasive og metastatiske potentialer af hepatocellulært karcinom (HCC) MHCC97H-celler. Boratpufret saltvand er blevet brugt til at bestemme virkningerne af emballageopløsningens osmolalitet og buffermiddel på bløde kontaktlinseparametre. BBS har mange anvendelsesmuligheder, fordi det er isotonisk og har en stærk bakteriedræbende effekt. Det kan bruges til at fortynde stoffer og i belægningsprocedurer. Tilsætningsstoffer som Tween 20 og mælkepulver kan bruges til at tilføje funktion som vaskebuffer eller blokeringsbuffer. Finfs anvender i protein-coating på mikrotiterplader, blokerende opløsning i blots sammen med kasein eller BSA.
Opløselighed Opløseligt i vand
26 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Borate buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 26 g/L (20 °C). |
Sicherheit und Handhabung
- Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid