Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15425929
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425929 250 mL 250ml
15435929 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425929 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63742.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.98 DKK
    497.65 DKK / 250ml
    Spare 95.33 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-43-4
Molekylær formel B4Na2O7
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD00081185
InChI nøgle NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid