Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borane-trimethylamine complex |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 92,0 °C til 96,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 172,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3N·BH3 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |