Få mere at vide
Boran-trimethylamin kompleks, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10542384 25 g Glasflaske 25g
10577932 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542384 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402740250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-22-9
Molekylær formel C3H12BN
Molekylvægt (g/mol) 72.95
MDL nummer MFCD00012420
InChI nøgle WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylamine borane
IUPAC navn trimethylaminboran
SMIL B.CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-trimethylamine complex
Navn note 98%
Smeltepunkt 92.0°C to 96.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 172.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3N·BH3
Mængde 25 g
Fieser 01,1229; 05,708; 12,65
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanols,ethyl ether
Formel vægt 72.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks