Få mere at vide
Boran-trimethylamin-kompleks, 97%
Artikelnummer. 11456830
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456830 25 g 25g
11446830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14994.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 75-22-9 | C3H12BN | 72,95 g/mol
Reduktionsmiddel til fremstilling af palladium-zinkoxid-katalysatorer af pladetype, reagens til kemisk dampdannelse og spektrometribestemmelse af grundstoffer ved brug af aminboraner og cyanotrihydroborat(III)-reagenser. Katalysator for regioselektiv reduktiv åbning af benzylidenacetalglycosider og polaritetsvending.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reduktionsmiddel til fremstilling af palladium-zinkoxid-katalysatorer af pladetype, reagens til kemisk dampdannelse og spektrometribestemmelse af grundstoffer ved brug af aminboraner og cyanotrihydroborat(III)-reagenser. Katalysator for regioselektiv reduktiv åbning af benzylidenacetalglycosider og polaritetsvending.
Opløselighed
Nedbrydes med vand.
Bemærkninger
Fugtfølsom, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-22-9
Molekylær formel C3H12BN
Molekylvægt (g/mol) 72.95
MDL nummer MFCD00012420
InChI nøgle WVMHLYQJPRXKLC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trimethylaminboran
SMIL B.CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-trimethylamine complex
Smeltepunkt 93 °C til 95 °C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 172 °C
Flammepunkt 64 °C (147 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 3905060
Opløselighedsinformation Nedbrydes med vand.
Formel vægt 72.95
Procent renhed 97%