Få mere at vide
Boran-tert-butylaminkompleks, 97%
Artikelnummer. 11377956
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377956 50 g 50g
11367956 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13177.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86,97 g/mol
Boran-tert-butylaminkompleks anvendes til stereoselektiv reduktion af en steroid keton og til en gennemgang af aminboraner som selektive reduktions- og hydroboreringsmidler. Det bruges også som stærkt co-reducerende middel i syntesen af kobber (I) oxid nanopartikler, diphosphin-beskyttet guld nanocluster og 4-acetoxycinnamyl alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Boran-tert-butylaminkompleks anvendes til stereoselektiv reduktion af en steroid keton og til gennemgang af aminboraner som selektive reduktions- og hydroboreringsmidler. Det bruges også som stærkt co-reducerende middel i syntesen af kobber (I) oxid nanopartikler, diphosphin-beskyttet guld nanocluster og 4-acetoxycinnamyl alkoholer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(27 g/L ved 20 °C) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7337-45-3
Molekylær formel C4H14BN
Molekylvægt (g/mol) 86.97
MDL nummer MFCD00075635
InChI nøgle GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
PubChem CID 6364547
IUPAC navn bor;2-methylpropan-2-amin
SMIL B.CC(C)(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-tert-butylamine complex
Smeltepunkt 96 °C til 98 °C
Tæthed 0.87
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4134905
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (27 g/L ved 20 °C) og methanol.
Formel vægt 86.98
Procent renhed 97%