Få mere at vide
Boran-tert-butylaminkompleks, 95%, pulver
Artikelnummer. 10469650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10469650 100 g Glasflaske 100g
10694672 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10469650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177301000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7337-45-3 | C4H14BN | 86,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7337-45-3 , 75-64-9
Molekylær formel C4H14BN
Molekylvægt (g/mol) 86.97
MDL nummer MFCD00075635
InChI nøgle GKFJEDWZQZKYHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine borane, borane-tert-butylamine complex, borane tert-butylamine complex, borane-tert-butylaminecomplex, c4h14bn, borane t-butylamine, t-butylamine.borane, tert-butylamineborane, borane tert-butylamine, tert-butylamine-borane
PubChem CID 6364547
IUPAC navn bor;2-methylpropan-2-amin
SMIL B.CC(C)(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-tert-butylamine complex
Navn note 95%
Smeltepunkt 96°C to 101°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CNH2·BH3
Mængde 100 g
Fieser 11,87
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.7g/100mL (20°C)
Formel vægt 86.97
Procent renhed 95%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borane-tert-butylamine complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.