Få mere at vide
Boran-pyridin kompleks, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10762411 25 mL 25ml
10723013 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10762411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177010250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-51-0
Molekylær formel C5H8BN
Molekylvægt (g/mol) 92.94
MDL nummer MFCD00012435
InChI nøgle LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyridineborane
IUPAC navn (pyridin-1-ium-1-yl)boranuid
SMIL [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-pyridine complex
Smeltepunkt 10.0°C to 11.0°C
Tæthed 0.9200g/mL
Flammepunkt 73°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5300 to 1.5320
Mængde 25 mL
Fieser 08,50; 09,59; 12,65
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts slowly with water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Viskositet 2.5 mm2/s (22°C)
Formel vægt 92.94
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borane-pyridine complex
Signalord
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Gefahrenhinweis
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.