Få mere at vide
Boran-pyridin kompleks, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436790
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436790 50 g 50g
11426790 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11436790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13178.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Boran-pyridin kompleks anvendes til syntese afα -alkyl-β -hydroxyestere og fremstilling af Ig'er konjugeret med virale peptidepitoper. Det bruges som reduktionsmiddel til højtydende væskekromatografianalyse af oligosaccharider. Det bruges også som modificeringsmiddel i dekantering af olie, hvilket påvirker dens karbonisering til mesofasebeg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Boran-pyridin kompleks anvendes til syntese afα -alkyl-β -hydroxyestere og fremstilling af Ig'er konjugeret med virale peptidepitoper. Det bruges som reduktionsmiddel til højtydende væskekromatografianalyse af oligosaccharider. Det bruges også som modificeringsmiddel i dekantering af olie, hvilket påvirker dens karbonisering til mesofasebeg.
Opløselighed Det hydrolyseres langsomt i
vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-51-0
Molekylær formel C5H8BN
Molekylvægt (g/mol) 92.94
MDL nummer MFCD00012435
InChI nøgle LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyridine-borane
IUPAC navn (pyridin-1-ium-1-yl)boranuid
SMIL [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-pyridine complex
Smeltepunkt 9°C to 11°C
Tæthed 0.92
Kogepunkt 65°C (1 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.532
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 3674913
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes slowly in water.
Formel vægt 92.93
Procent renhed 95%