Få mere at vide
Boran-pyridin-kompleks, 95 %, (ca. 9,4 M), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041544 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10041544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427131000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-51-0 | C5H8BN | 92.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-pyridine complex
Navn note 95%
CAS 110-51-0
Smeltepunkt 10.0°C to 11.0°C
Farve Rav til farveløs
Tæthed 0.9200g/mL
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C5H8BN
Brydningsindeks 1.5300 to 1.5320
MDL nummer MFCD00012435
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.92
Synonym Pyridineborane
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts slowly with water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
InChI nøgle LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
SMIL [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
IUPAC navn (pyridin-1-ium-1-yl)boranuid
Molekylvægt (g/mol) 92.94
Viskositet 2.5 mm2/s (22°C)
Formel vægt 92.94
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borane-pyridine complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.