Få mere at vide
Borane-morpholine complex, 97%
Artikelnummer. 11406840
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406840 5 g 5g
11416840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15110.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4856-95-5 | C4H12BNO | 100.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4856-95-5
Molekylær formel C4H12BNO
Molekylvægt (g/mol) 100.96
MDL nummer MFCD00066736
InChI nøgle IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholineborane, morpholine borane, borane morpholine complex, borane-morpholine complex, c4h12bno, morpholin-boran, borane morpholine, borane, compound with morpholine, boron; morpholine
PubChem CID 6327109
IUPAC navn bor; morpholin
SMIL B.C1COCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-morpholine complex
Smeltepunkt 93°C to 95°C
Lugt Amine-like
Mængde 5 g
FN nummer UN2925
Formel vægt 100.96
Procent renhed 97%