Få mere at vide
Boran-methylsulfidkompleks, 1M opløsning i methylenchlorid, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Alkylationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borane-methyl sulfide complex |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 1M opløsning i methylenchlorid |
| Koncentration | 0,95 til 1,05 M |
| Tæthed | 1.2800g/mL |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.28 |
| Lineær formel | (CH3)2S·BH3 |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 18 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Borane-methyl sulfide complex, 1M solution in methylene chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.