Få mere at vide
Boran-diphenylphosphin Complex, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10330933 1 g Glasflaske 1g
10390973 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10330933 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41593-58-2 | C12H14BP | 200.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41593-58-2
Molekylær formel C12H14BP
Molekylvægt (g/mol) 200.03
MDL nummer MFCD00274254
InChI nøgle XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym borane-diphenylphosphine complex, diphenylphosphine borane, borane diphenylphosphine complex, diphenylphosphine-borane, diphenylphosphine trihydroboron, xufgolyvdobylk-uhfffaoysa-n, diphenylphosphine boranylidyne
PubChem CID 11095625
IUPAC navn bor; diphenylphosphan
SMIL B.P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-diphenylphosphine complex
Smeltepunkt 47.0°C to 50.0°C
Farve Hvid
Elementær analyse 92.0% min. ex C% min.
Kogepunkt 148.0°C to 150.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 200.03
Procent renhed 94%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borane-diphenylphosphine complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P402-Opbevares et tørt sted.