Få mere at vide
Borane-dimethylamine complex, 97%
Artikelnummer. 11319399
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319399 25 g 25g
11309399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089149.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74-94-2 | C2H10BN | 58.92 g/mol
Boran-dimethylamin-kompleks bruges i en nikkel-katalyseret reduktion af elektron-deficiente aryl-tosylater. Det tjener også som et reduktionsmiddel ved elektrolytisk aflejring af metaller, legeringer, halvledere og isolatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-94-2
Molekylær formel C2H10BN
Molekylvægt (g/mol) 58.92
MDL nummer MFCD00051068
InChI nøgle FTDUHBOCJSQEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylamine borane
IUPAC navn dimethylaminboran
SMIL B.CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-dimethylamine complex
Smeltepunkt 36°C
Farve Hvid
Tæthed 0.69 g/mL
Kogepunkt 59°C to 65°C (1 to 2 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,water,ethanol,2-propanol and terahydrofuran.
Formel vægt 58.92
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk