Få mere at vide
Boran-dimethylsulfid-kompleks, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11300258
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300258 5 mL 5ml
11390248 25 mL 25ml
11380248 100 mL 100ml
11386169 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11300258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042967.AA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75,96 g/mol
Borandimethylsulfid bruges til hydroborerings- og reduktionsreaktioner. Det bruges til reduktion af aldehyder, ketoner, epoxider og carboxylsyrer for at give tilsvarende alkoholer. Det er også involveret i Corey-Itsuno-reduktionen. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af meget ren halvleder. Det bruges også som raketdrivmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-87-0
Molekylær formel C2H9BS
Molekylvægt (g/mol) 75.96
MDL nummer MFCD00013189
InChI nøgle RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC navn bor; methylsulfanylmethan
SMIL B.CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-dimethyl sulfide complex
Smeltepunkt -38°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.801 g/mL
Kogepunkt ∼44°C (decomposition)
Flammepunkt −1°C (31°F)
Lugt Unpleasant
Emballage ChemSeal™ flasker
Lineær formel (CH3)2S·BH3
Brydningsindeks 1.457
Mængde 5 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3663489
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl ether,tetrahydrofurane,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formel vægt 75.97
Fysisk form Væske