Få mere at vide
Boran-dimethylsulfid-kompleks, 94 %
Artikelnummer. 11446750
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446750 25 mL 25ml
11456750 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11446750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07705.AC
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75,96 g/mol
Borandimethylsulfid bruges til hydroborerings- og reduktionsreaktioner. Det bruges til reduktion af aldehyder, ketoner, epoxider og carboxylsyrer for at give tilsvarende alkoholer. Det er også involveret i Corey-Itsuno-reduktionen. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af meget ren halvleder. Det bruges også som raketdrivmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Borandimethylsulfid anvendes til hydroborerings- og reduktionsreaktioner. Det bruges til reduktion af aldehyder, ketoner, epoxider og carboxylsyrer for at give tilsvarende alkoholer. Det er også involveret i Corey-Itsuno-reduktionen. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af meget ren halvleder. Det bruges også som raketdrivmiddel.
Opløselighed Blandbar med ethylether, dichlormethan
, benzen, xylen, hexan, diglyme, dimethylether, ethylacetat, toluen, methylenchlorid og andre aprotiske opløsningsmidler.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, vand, alkoholer, brom, syreanhydrider, syrechlorider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-87-0
Molekylær formel C2H9BS
Molekylvægt (g/mol) 75.96
MDL nummer MFCD00013189
InChI nøgle RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC navn bor; methylsulfanylmethan
SMIL B.CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-dimethyl sulfide complex
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 0.801
Kogepunkt ∼44 °C (dekomponering)
Flammepunkt −1 °C (30 °F)
Lineær formel (CH3)2S·BH3
Brydningsindeks 1.457
Mængde 25 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 3663489
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Blandet med ethylether, dichlormethan, benzen, xylen, hexan, diglym, dimethylether, ethylacetat, toluen, methylenchlorid og andre aprotiske opløsningsmidler.
Formel vægt 75.97
Procent renhed 94%