Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borane dimethyl sulfide complex |
| Navn note | 94% |
| Smeltepunkt | -40 °C til 37 °C |
| Farve | Rav til farveløs |
| Tæthed | 0.8010g/mL |
| Flammepunkt | 3 °C |
| Analyseprocentområde | 94% |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2S·BH3 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Borane-methyl sulfide complex
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.