Få mere at vide
Boran-dimethylsulfid-kompleks, 2 M i toluen, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11366169
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366169 500 mL 500ml
11340248 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042963.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75,96 g/mol
Boran-dimethylsulfidkompleks bruges til hydroboreringer og reduktioner. Anvendes sammen med en dendrimer understøttet L-pyrrolidinol til asymmetrisk reduktion af indanoner og tetraloner. CBS-katalyseret asymmetrisk reduktion af ferrocenyl-1,3-diketoner til 1,3-dioler. Meget enantioselektiv reduktion af ketoner katalyseret af C3-symmetriske tripodale hydroxyamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-87-0
Molekylær formel C2H9BS
Molekylvægt (g/mol) 75.96
MDL nummer MFCD00013189
InChI nøgle RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC navn bor; methylsulfanylmethan
SMIL B.CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-dimethyl sulfide complex
Farve Farveløs
Tæthed 0.856 g/mL
Flammepunkt 7 °C (45 °F)
Emballage ChemSeal™ flasker
Lineær formel (CH3)2S·BH3
Mængde 500 mL
FN nummer UN3399
Beilstein 3663489
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Det reagerer med vand. Blandet med diethylether, methylenchlorid, hexan, heptan, petroleumether, tetrahydrofuran, diglym, benzen, toluen og xylen.
Formel vægt 75.97
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2M in toluene
Fysisk form Væske