Få mere at vide
Boran-d{3}, 1M i tetrahydrofuran
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borane-d_3 |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | -21 °C (-6 °F) |
| Lugt | Ether-lignende |
| Følsomhed | & Luftfugtighedsfølsom |
| Tæthed | 0.876g/mL |
| FN nummer | UN3148 |
| IUPAC navn | (²H3)boran |
| Vis mere |