Få mere at vide
Boran-d{3}, 1M i tetrahydrofuran
Artikelnummer. 15402997
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15402997 50 mL 50ml
15412997 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15402997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089121.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13763-62-7
Molekylær formel BD3
Molekylvægt (g/mol) 16.85
MDL nummer MFCD00064892
InChI nøgle UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
SMIL [2H]B([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-d_3
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Flammepunkt -21 °C (-6 °F)
Lugt Ether-lignende
Følsomhed & Luftfugtighedsfølsom
Tæthed 0.876g/mL
FN nummer UN3148
IUPAC navn trideuterioboran
Formel vægt 16.84 som BD3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in tetrahydrofuran