Få mere at vide
Borane-d{3}, 1M in tetrahydrofuran, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 15431977
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431977 50 mL 50ml
15421977 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15431977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044188.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13763-62-7
Molekylær formel BD3
Molekylvægt (g/mol) 16.85
MDL nummer MFCD00064892
InChI nøgle UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
IUPAC navn trideuterioborane
SMIL [2H]B([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borane-d_3
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 50 mL
Lineær formel BD3/(CH2)4O
FN nummer UN3148
Flammepunkt -21°C (-6°F)
Formel vægt 16.84 as BD3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M in tetrahydrofuran
Lugt Ether-like
Emballage ChemSeal™ bottles
Følsomhed Air & Moisture Sensitive
Tæthed 0.876g/mL