missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Borane Ammonia Complex, TRC

Artikelnummer. 30346848
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30346848 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6752752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Borane Ammonia Complex
CAS 13774-81-7
Molekylær formel NH3 . (BH3)
Mængde 2.5 g
Synonym Ammineborane, Amminetrihydroboron, Ammonia Borane, Ammonia compd. with Borane (1:1), Ammonia, mixt. contg., Borane, mixt. with Ammonia, Borazane
InChI formel InChI=1S/BH3.H3N/h2*1H3
SMIL B.N
IUPAC navn azane;borane
Molekylvægt (g/mol) 30.87
Formel vægt 31.0593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.