Få mere at vide
Borane-2-methylpyridine Complex, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borane-2-methylpyridine Complex |
| CAS | 3999-38-0 |
| Molekylær formel | C6H7N . (BH3) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methylpyridine borane complex solution, Borane, compd. with 2-Methylpyridine, Borane, compd. with 2-picoline (1:1), 2-Picoline-borane, Pic-BH3, alpha-Picoline-borane Adduct |
| SMIL | NC(Cc1nccs1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.94 |
| Formel vægt | 172.0306 |