Få mere at vide
Borane-2-methylpyridine complex, 95%
Beskrivelse
Anvendes som reaktant til N-Benzyl-beskyttelse af aminosyrederivater ved reduktiv alkylering, reduktiv alkoxyaminering, som reduktionsmiddel til mærkning af oligosaccharider ved reduktiv aminering, syntese af alkoxyaminderivater, via reduktion af oxim-ethere, reduktive amineringsreaktioner af C1-dehyd. 2,4-dinitrophenylhydrazoner, syntese af forskellige trifluormethylerede aminoforbindelser og et alternativt reagens til reduktive amineringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til mærkning af oligosaccharider ved reduktiv aminering, syntese af alkoxyaminderivater, via reduktion af oximethere, reduktive amineringsreaktioner af C1dehyde. 2,4-dinitrophenylhydrazoner, syntese af forskellige trifluormethylerede aminoforbindelser og et alternativt reagens til reduktive amineringer.
Opløselighed Lidt
sol. i vand, cyclohexan, meget sol. i methanol, THF, diglyme og benzen
Bemærkninger
Køles. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borane-2-methylpyridine complex |
| Smeltepunkt | 44°C to 50°C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 100°C (212°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2813 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene |
| Formel vægt | 106.96 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Borane-2-methylpyridine complex
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Borane-2-methylpyridine