Få mere at vide
Cole-Parmer™ BoPET XRF vinduesfilm
Artikelnummer. p-200009519 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Tykkelse:
0,25 mil
0,25 mio
Type:
Vinduesfilm
Vinduesfilmcirkler
Pakningsstørrelse:
1 rulning
500 ark
Artikelnummer. 15360562
Brand: Cole-Parmer™ 3517
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tynd vinduesfilm til XRF væskeprøvekopper.
  • Varmebestandig op til 100 °C (212 °F).
  • Usædvanlig stærk for sin tykkelse.
  • Kompatibel med X-Cell™ prøve kopper.
  • Fås i 0,12 mil (3μ m) og 0,25 mil (6μ m) tykkelse.
  • Cole-Parmer™ XRF vinduesfilm fungerer som prøvevinduet over vores X-Cell prøvekopper, hvilket muliggør ensartet transmission af røntgenstråler, mens den effektivt indeholder væskeprøven.
  • BoPET-film er varmebestandig op til 100 °C (212 °F).
  • Usædvanlig stærk for sin tykkelse, den er modstandsdygtig over for organiske kemikalier, men sårbar over for stærke syrer og baser.
  • Det kan indeholde sporniveauer (ppm) af Ca, P, Fe, Cu, Zn eller Sb.
Ordreinfo
Fås i en række forskellige materialer, der hver især er modstandsdygtige over for en række kemikalier. Alle størrelser er kompatible med X-Cell prøve kopper.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XRF spektrometre
Type Vinduesfilm
Oversigt Vinduesfilmrulle
Dimensioner (L x B) 300 fod x 2,87 tommer.
Til brug med (applikation) Dækker prøvevindue
Længde (engelsk) 300 ft.
Længde (metrisk) 91.4 m
Materiale Mylar
Bredde (engelsk) 2,87 tommer.
Mængde 1 rulle
Tykkelse 0,25 mio
Bredde (metrisk) 7.28 cm