Få mere at vide
uvex Boots S3
Artikelnummer. 30533606 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30533606 49
30533594 36
30533592 37
30533580 38
30533581 39
30533578 40
30533577 41
30533585 42
30533579 43
30533605 44
30533591 45
30533576 46
30533598 47
30533567 48
30533574 50
30533568 51
30533596 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 30533606 Leverandør uvex Leverandørnr. 6874249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    954.05 DKK / 1 par
    Spare 85.95 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Disse uvex 3 støvler giver pålidelig beskyttelse og komfort i forskellige situationer.
uvex 3S3 68742 sikkerhedsskoen er specielt udviklet til de ekstreme krav, der står over for tunge anvendelser med SR skridsikkerhed.
  • Den kombinerer nødvendig robusthed med et sporty og dynamisk design.
  • Udstyret med den nyeste uvex teknologi beskytter 3'eren pålideligt brugeren, samtidig med at den uvex giver høj komfort.
  • EN ISO 20345: S3L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Gul
Materiale Læder, Tekstil
Størrelse 49
Tå materiale Polymer
Engangs Genanvendelig
Køn Herrer
Passe Standardbredde
Latex fri Ja
Vandtæt Ja
Produkttype Støvler