Beskrivelse
uvex 3S3 68742 sikkerhedsskoen er specielt udviklet til de ekstreme krav, der står over for tunge anvendelser med SR skridsikkerhed.
- Den kombinerer nødvendig robusthed med et sporty og dynamisk design.
- Udstyret med den nyeste uvex teknologi beskytter 3'eren pålideligt brugeren, samtidig med at den uvex giver høj komfort.
- EN ISO 20345: S3L
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Gul |
| Materiale | Læder, Tekstil |
| Størrelse | 36 |
| Tå materiale | Polymer |
| Engangs | Genanvendelig |
| Køn | Herrer |
| Passe | Standardbredde |
| Latex fri | Ja |
| Vandtæt | Ja |
| Produkttype | Støvler |