Få mere at vide
Thermo Scientific™ Boosterpumpe 1500 og 2500 med trykregulering
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Trykpumpe, 1500L/time.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Et komplet vandforsyningssystem til pumpning af demineraliseret højrent vand uden slibende eller langfibrede komponenter.
Ideel til kunder med en tank til fodring af et andet system eller sløjfe, Thermo Scientific™ Booster Pump 1500 og 2500 med trykstyring kan også bruges til at øge fødevandstrykket. Flertrins, støjsvag, selvansugende, horisontal højtryksrotationspumpe i tætkoblet konstruktion, med vandret sugemundstykke og lodret kompressionsdyse.
- Centrifugalpumpe
- Direkte flanget AC motor med integreret termisk motorbeskyttelse og kondensator
- Dele, der kommer i kontakt med mediet, er ikke-korroderende
- Kombination med trykstyring gør pumpestationen til et komplet vandforsyningssystem til pumpning af demineraliseret højrent vand uden slibende eller langfibrede komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 °C til 35 °C (maks. °40 C) |
| Oversigt | Trykpumpe, 1500L/time. |
| Til brug med (udstyr) | De fleste vandsystemer op til 600 l/time. |
| Type | Trykpumpe |
| Flowhastighed | 1500 l/t. (ved 3 bar) |
| Indløbsfitting | PVC d25 slangemundstykke |
| Maks. Tryk | 8 bar |
| Udtagsfitting | R 3/4” udvendigt gevind |
| Beskyttelsesklasse | IP 54 |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Vis mere |