Få mere at vide
BoNT-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493587 50 mg 50mg
16487568 10 mg 10mg
16457506 100 mg -
16450048 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18671
MedChemExpress BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.
BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BoNT-IN-1
CAS 694443-03-3
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H20N4O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (249.73 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1C(NC3=NC=CC(C)=C3)C4=CC=CC=C4[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 400.43
Formel vægt 400.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation