Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bond-Breaker™ TCEP-opløsning, neutral pH
Artikelnummer. 10657344 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10657344 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10657344 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77720
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Reducer effektivt proteindisulfidbindinger med denne stabile, lugtfri 0,5 M opløsning af TCEP-reduktionsmiddel, der er ideel til fremstilling af reducerende SDS-PAGE-prøvebuffere.
Thermo Scientific™ Bond-Breaker TCEP-opløsning, neutral pH er en stabil, 0,5 M opløsning af den thiolfrie, phosphin-baserede TCEP-forbindelse, anvendelig som en 10X stamopløsning til tilsætning til SDS-PAGE-prøvebelastningsbuffere for at reducere proteindisulfidbindinger.
Højdepunkter:
  • Klar til brug, lugtfri, stabil og neutral 0,5M TCEP-løsning
  • Eliminerer ·klargøring og neutralisering af TCEP HCl-stamopløsning før SDS-PAGE-gelladning
  • Praktisk, tidsbesparende format til TCEP-reduktioner
  • Neutral pH minimerer muligheden for amidbindingsspaltning under reduktion
  • Stuetemperaturstabil, sparer værdifuld plads i køleskabet
  • Bidrager til et mere behageligt, sikrere laboratoriemiljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Bond-Breaker
Form Væske
Mængde 5 mL
Produkttype Disulfid-reducerende reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TCEP Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 3, 3', 3''-phosphinidynetris-, hydrochloride