Få mere at vide
Berkshire International™ BCR™ Bond papir
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12897133 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Størrelse:
A3
A4
A5
Produkttype:
BCR Obligation 1040
BCR Obligation 680
BCR Obligation 850
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse Produkttype Pakningsstørrelse
12897133 Hvid A4 BCR Obligation 850 Pakke med 250
12847143 Hvid A4 BCR Obligation 680 Pakke med 250
12857143 Blå A4 BCR Obligation 680 Pakke med 250
12807143 Blå A4 BCR Obligation 850 Pakke med 250
12837143 Grøn A4 BCR Obligation 850 Pakke med 250
12827143 Gul A4 BCR Obligation 850 Pakke med 250
12817143 Pink (Pink) A4 BCR Obligation 850 Pakke med 250
12877133 Hvid A3 BCR Obligation 850 Pakke med 250
12887133 Blå A3 BCR Obligation 850 Pakke med 250
12867133 Hvid A5 BCR Obligation 1040 Pakke med 250
12827133 Hvid A4 BCR Obligation 1040 Pakke med 250
12837133 Blå A4 BCR Obligation 1040 Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12897133 Leverandør Berkshire International™ Leverandørnr. B85A4WH25010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.35 DKK
    204.75 DKK / Pakke med 250
    Spare 12.60 DKK
    5% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Vores BCR™ Bond er fremstillet med den reneste kvalitetscellulose fra særligt udvalgte skove og er specielt coatet for at minimere frigivelse af partikler og fibre.
  • Fås i 5 farver: grøn, blå, pink, hvid og gul
renrum, papir, bond
Specifications
Materiale Cellulose
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Skrivning, kopiering og udskrivning i kontrollerede miljøer
Til brug med (udstyr) Kopimaskiner og laserprintere
Sideformat Ark
Produkttype BCR Obligation 850
Størrelse A4
Vægt (metrisk) 850 g