Få mere at vide
Berkshire International™ BCR™ Bond papir
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12857143 Shop alle Berkshire produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Størrelse:
A3
A4
A5
Produkttype:
BCR Obligation 1040
BCR Obligation 680
BCR Obligation 850
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 12857143
Brand: Berkshire International™ B68A4BL25010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vores BCR™ Bond er fremstillet med den reneste kvalitetscellulose fra særligt udvalgte skove og er specielt coatet for at minimere frigivelse af partikler og fibre.
  • Fås i 5 farver: grøn, blå, pink, hvid og gul
renrum, papir, bond
Tekniske data
Farve Blå
Sideformat Ark
Produkttype BCR Obligation 680
Størrelse A4