Få mere at vide
Berkshire International™ BCR™ Bond papir
Shop alle Berkshire produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Størrelse:
A3
A4
A5
Produkttype:
BCR Obligation 1040
BCR Obligation 680
BCR Obligation 850
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Fås i 5 farver: grøn, blå, pink, hvid og gul
renrum, papir, bond
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Cellulose |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Skrivning, kopiering og udskrivning i kontrollerede miljøer |
| Til brug med (udstyr) | Kopimaskiner og laserprintere |
| Sideformat | Ark |
| Produkttype | BCR Obligation 850 |
| Størrelse | A4 |
| Vægt (metrisk) | 850 g |