Få mere at vide
Bomyl, TRC
Artikelnummer. 30134198
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134198 100 mg
30136077 500 mg
30012090 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB675250100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-10-1
Molekylær formel C9H15O8P
Molekylvægt (g/mol) 282.18
Synonym 3-[(Dimethoxyphosphinyl)oxy]-2-pentenedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-hydroxyglutaconate dimethyl phosphate, General Chemicals 3707, Dimethyl-1,3-di(carbomethoxy)-1-propen-2-yl phosphate, ENT 24,833, GC 3707
IUPAC navn dimethyl 3-dimethoxyphosphoryloxypent-2-enedioate
SMIL COC(=O)CC(=CC(=O)OC)OP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bomyl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15O8P/c1-13-8(10)5-7(6-9(11)14-2)17-18(12,15-3)16-4/h5H,6H2,1-4H3
Formel vægt 282.0505