Få mere at vide
MedChemExpress Bombesin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.76% |
| CAS | 31362-50-2 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 1619.85 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 1.43 mg/mL (0.88 mM∣Need ultrasonic) |