Få mere at vide
Bolton-Hunter reagens, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bolton-Hunter Reagent bruges til iodering af proteiner, der ikke indeholder tyrosinrester, Bolton-Hunter reagensprecursor (3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre N-hydroxysuccinimidester) er en hydroxysuccinimidester, der bruges som mellemprodukt til høj radioaktiv radioaktiv iodering af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til jodering af proteiner, der ikke indeholder tyrosinrester |
| Molekylvægt (g/mol) | 263,25 g/mol |
| Produkttype | Mærkning af reagens |
| Mængde | 1 g |
| Smeltepunkt | 132° til 133 °C |
| Indhold og opbevaring | −30° til− 10 °C |
| Farve | Hvid til råhvid |