Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Velkomstpakke med iBlot™ 3 System
Artikelnummer. 17800305
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17800305 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17800305 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NW0412AIB3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Bolt-velkomstpakken med iBlot 3 System tilbyder en komplet proteinseparation-til-western blot-løsning ved at kombinere en Bolt Welcome Pack A med iBlot 3 Western Blot Transfer Device og iBlot 3 overførselsstabler, Midi, NC (nitrocellulose) i stedet for en kasse med Bolt-geler.
The Bolt Welcome Pack with iBlot 3 System offers a complete protein separation-to-western blot solution by combining a Bolt Welcome Pack A with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose) in lieu of one box of Bolt gels.
The Bolt Welcome Pack A consists of a Mini Gel Tank plus all of the necessary Bolt gels and buffers you need to get started running gels.
Bolt Welcome Pack med iBlot 3 System tilbyder en komplet proteinseparation-til-western blot-løsning ved at kombinere en Bolt Welcome Pack A med iBlot 3 Western Blot Transfer Device og iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (nitrocellulose) i stedet for én æske Bolt-gels.
Bolt Welcome Pack A består af en Mini Gel Tank plus alle de nødvendige Bolt-gels og buffere, du har brug for for at komme i gang med gels.
Indhold af Bolt Velkomstpakken med iBlot 3 System:
  • iBlot 3 Western Blot Transfer Device
  • iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (1 boks)
  • Mini Gel Tank
  • Bolt 4-12% Bis-Tris Plus gels, 10-brønd (1 kasse)
  • Bolt MES kørende buffer (20X, 500 ml)
  • MES og MOPS kører buffer, pulver (NP000105, NP000205)
  • Bolt LDS Sample Buffer (4X, 10 ml)
  • Boltprøve-reduktionsmiddel (10X, 10 ml)
  • PageRuler Plus præstaineret proteinladder, 10 til 250 kDa (2 x 250 μl)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Novex, NuPAGE, og Bolt Bis-Tris Plus mini-gels. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. gennemløb. Det unikke tankdesign muliggør nem side-om-side gel-indlæsning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold med konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus gels på cirka 20 minutter med MES kørende buffer. Driftstiderne kan variere afhængigt af bufferforhold og de anvendte strømforsyninger.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyacrylamidgeler designet til optimal bred adskillelse af proteiner under denatureringsforhold. Ligesom NuPAGE Bis-Tris-gelerne er Bolt Bis-Tris Plus-gelerne designet til at levere ensartet gelpræstation og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinændringer. Bolt Bis-Tris Plus gels har det unikke WedgeWell design, der gør det lettere at indlæse prøver og op til 2x større prøvevolumen end andre standard præfabrikerede gels. Bolt Bis-Tris Plus gels findes i fire procentdele og i flere brøndformater. Hver boks indeholder 10 gels.
Om iBlot 3 Western Blot Transfer Device
iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en tøroverførselsenhed, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så lidt som tre minutter og uden behov for væskebuffere. Systemet iBlot 3 er kompatibelt med både nitrocellulose- og polyvinylidendifluorid (PVDF) membraner og tilbyder tilsvarende eller bedre ydeevne sammenlignet med traditionelle vådtransportmetoder på en brøkdel af tiden. Western iBlot 3 Blot Transfer Device er en integreret del af tørblotningssystemet iBlot, som består af transferenheden og forbrugsoverførstakke, der indeholder de nødvendige buffere og transfermembran (nitrocellulose eller PVDF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • iBlot 3 Geloverførselsenhed
• Western Blot Roller
• iBlot 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose
• Mini Gel Tank
• Bolt 4-12% Bis-Tris Plus geler, 10-brønds (1 æske)
• Bolt MES Running Buffer (20X, 500 ml)
• Bolt LDS prøvebuffer (4X, 10 ml)
• Boltprøvereduktionsmiddel (10X, 10 ml)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (2 x 250μ L)
Til brug med (applikation) Western Blot
Gel størrelse Mini
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Bolt, iBlot 3
Gel procent 4 til 12 %
Gel Type Bis-Tris Plus
Antal Wells 10-brønd
Mængde 1 stk.
Adskillelsesområde 3,5 til 260 kd
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm