Få mere at vide
Invitrogen™ Bolt™ Bis-Tris Plus Mini Gel Velkomstpakke, 4-12 %
Beskrivelse
Indeholder
Mini Gel Tank; 20 Bolt (4-12%, 10-brønd); Bis-Tris Plus Geler; 500mL Bolt MES SDS Running Buffer, 20X; 10mL Bolt LDS prøvebuffer, 4X; 10mL boltprøvereduktionsmiddel, 10X; 500 μL SeeBlue Plus2 prætained standard
Bolt Welcome Pack indeholder alle de nødvendige Bolt-geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler og Bolt Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved hjælp af konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus geler på cirka 20 minutter.
Velkomstpakken indeholder:
• Mini Gel Tank (A25977)
• Bolt Bis-Tris Plus geler (2 æsker, 20 geler)
• Bolt MES Running Buffer, 20X (B0002)
• Bolt LDS prøvebuffer, 4X (B0007)
• Boltprøvereduktionsmiddel, 10X (B0009)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank Mini
Gel Tank er kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler og Bolt Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved hjælp af konstant spænding gør det muligt at køre Bolt Bis-Tris Plus geler på cirka 20 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
Bolt Bis-Tris Plus geler er præfabrikerede polyakrylamidgeler designet til optimal adskillelse af dine små til mellemstore proteiner under denaturerende forhold. Bolt Bis-Tris Plus geler er designet til at levere ensartet gelydelse og give et neutralt pH-miljø, der minimerer proteinmodifikationer. Bolt-geler er ideelle til western blot-overførsel og analyse og enhver anden teknik, hvor proteinintegritet er afgørende. Brug også Bolt-geler for at opnå optimale resultater til dine daglige behov for proteinadskillelse. Bolt Bis-Tris Plus geler kommer i fire polyakrylamidkoncentrationer: 8, 10, 12 og 4-12 % gradient og multiple well-formater. Bolt Bis-Tris geler har kileformede brønde, som nemt kan fylde op til to gange mere prøvevolumen, hvilket giver mulighed for påvisning af proteiner i meget fortyndede prøver eller visualisering af proteiner med lav overflod.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge til Bolt Transfer Buffer (BT0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 4 til 12 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Bis-Tris Plus |
| Adskillelsesområde | 3,5 til 260 kDa |
| Wells | 10-brønd |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |
| Produktlinje | Bolt WedgeWell |
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |